missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-ALK (Tyr1507) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15515281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15515281 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15515281 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538354

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The 2;5 chromosomal translocation is frequently associated with anaplastic large cell lymphomas. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3′ half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5′ portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-ALK (Tyr1507)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ALK
N.º de referencia del gen Q9UM73, P97793
Alias de gen p80, ALK tyrosine kinase receptor, CD246 antigen, anaplastic lymphoma kinase, NBLST3, TFG/ALK
Símbolos de los genes ALK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human ALK around the phosphorylation site of Tyr1507(P-T-YP-G-S)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11682, 238
Especies diana Human, Mouse, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.