missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-ADD1/ADD2 (Ser726, Ser713) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15576961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15576961 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15576961 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540276

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

Membrane-cytoskeleton-associated protein that promotes the assembly of the spectrin-actin network. Binds to calmodulin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-ADD1/ADD2 (Ser726, Ser713)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ADD2
N.º de referencia del gen P35611, P35612, Q05764, Q63028, Q9QYB8, Q9QYC0
Alias de gen 2900072M03Rik; ADD1; Add2; Add97; ADDA; ADDB; adducin 1; adducin 1 (alpha); adducin 2; adducin 2 (beta); adducin beta; Adducin1; Adducin-1; adducin-63; Adducin-alpha; Adducin-beta; AI256389; alpha Adducin; alpha-ADD; alpha-adducin; beta Adducin; beta-ADD; beta-adducin; erythrocyte adducin alpha subunit; erythrocyte adducin subunit alpha; Erythrocyte adducin subunit beta; snoRNA MBII-396
Símbolos de los genes ADD1, ADD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human Adducin alpha/beta around the phosphorylation site of S726/713.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11518, 11519, 118, 119, 24170, 24171
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.