missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-4EBP1 (Thr45) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16663635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16663635 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16663635 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599386

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of 4E-BP1 only when phosphorylated at Threonine 45.

This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E, which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-4EBP1 (Thr45)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EIF4EBP1
N.º de referencia del gen Q13541, Q60876, Q62622
Alias de gen 4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Símbolos de los genes EIF4EBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EIF4EBP1(Accession Q13541), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Thr45.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116636, 13685, 1978
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.