Learn More
Phosphinic Acid, puriss. p.a., 50% (T), Honeywell™
Código de producto. 15600530 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15600530 100 mL Poly Bottle 100 ml
1 options
Código de producto. 15600530 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 00651100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Aspecto Liquid
Nombre del producto químico o material Phosphinic Acid
pH 1 (at 20°C)
Color Colorless
CAS 6303-21-5
Composición 0.5
Punto de fusión <-25°C
Punto de ebullición 108°C
Densidad 1.206g/mL at 20°C
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 30 hPa at 20°C
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular H3O2P
Fórmula lineal H3PO2
Número MDL MFCD02183592
Número UN UN3264
Sinónimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
Nombre IUPAC phosphenous acid
Peso molecular (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formula Weight (peso de la fórmula) 66g/mol
Porcentaje de pureza 50% (T)
Grado Puriss. P.a.