Learn More
Solución estándar de fosfato, Ion ECON, Chem-Lab
Descripción
Una solución estándar de fosfato contiene una concentración conocida de fosfato que puede utilizarse como estándar de referencia en las pruebas analíticas, ya que se conoce el valor final. Los estándares se pueden utilizar para establecer curvas de calibración, para determinar interferencias de matriz mediante adiciones estándar, para gráficos de control y para propósitos de resolución de problemas y verificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid |
| CAS | 7664-38-2 |
| Densidad | 1.00g/mL |
| Fórmula molecular | H3O4P |
| Concentración | 1000 μg/mL of PO43− (±7μg, 20°C) |
| Clave InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 97.994 |
| PubChem CID | 1004 |
| Mostrar más |