Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Descripción
El sensor de fosfato es un reactivo altamente sensible para la detección de fosfato inorgánico, ya sea en modo cinético en tiempo real o en modo de punto final. Este producto es una forma purificada de proteína recombinante de E. coli de unión al fosfato marcada con el fluoróforo MDCC, que es sensible a los cambios en su entorno. La unión de fosfato inorgánico por el sensor de fosfato es rápida y precisa (Kd ∼ 0,1 μM), con el resultado de un gran aumento de la fluorescencia. El sensor de fosfato detecta el fosfato en un rango de alto nanomolar a bajo micromolar, por lo que es 100 veces más sensible que el verde de malaquita. Este reactivo proporciona un ensayo sensible para detectar enzimas que producen fosfato inorgánico, ya sea directa o indirectamente, a través de reacciones acopladas, como fosfatasas, ATPasas, GTPasas y fosfodiesterasas.
Especificaciones
Especificaciones
| Objetivo | GTPasas, ATPasas, fosfatasas, fosfodiesterasas |
| Para utilizar con (aplicación) | Intensidad de la fluorescencia |
| ensayo | Ensayo de fosfatasa |
| Contenido y almacenamiento | El sensor de fosfato se suministra como una solución 500 μm en 10 mm de Tris (pH 7,6) y 50 mm de NaCl. Almacene el producto a -80 °C. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Etiqueta o tinte | MDCC |
| Tipo de producto | Sensor de fosfato |
| Cantidad | 10 nmol |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Excitación/emisión | 430⁄450 |
| Mostrar más |