Learn More
Fosfato, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11475010
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Phosphate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Phosphate, Ion chromatography standard solution
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate
Forma física Líquido
Concentración PO4-3 1000 μg/mL
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1521108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035548.AP,035548.AE
Número de lote1535569 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035548.AP,035548.AE
Número de lote1535599 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto035548.AP,035548.AE
Número de lote1490129 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de producto035548.AP,035548.AE
Número de lote1490163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de producto035548.AP,035548.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfato, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >