Learn More
WTW™ Prueba de celdas de fosfato
Código de producto. 12065615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12065615 25/Paq. paquete de 25
1 options
Código de producto. 12065615 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 252021
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad N.º de CE 1907/2006
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Tipo Prueba de celdas de fosfato
Sabor Inodoro
Para utilizar con (aplicación) Reactivo para análisis
pH Neutral
Cantidad 25/Paq.
temp De 9 a 307 mg/l
Estabilidad El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar.