Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 1x, estéril
Código de producto. 15453819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
15453819 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 15453819 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61196.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
solución tampón específicamente formulada y se utiliza para reconstituir estéril citocinas o anticuerpos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1X
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml