Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, pH 7,6
Código de producto. 15425019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425019 4 l 4 litros
15405019 1 l 1 litro
15415019 2 l 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62692.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    155.65€ / 4 litros
    Ahorro 17.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ayuda a mantener un pH constante
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
pH 7,6
Forma física Líquido
Cantidad 4 l