Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) , sin potasio, 10x
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Concentración | 10X |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 l |