Learn More
Solución tampón de fosfato, pH 7,2, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633550 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15633550 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15633550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319252500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate Buffer Solution Ph 7.2
Densidad 0.995g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de polietileno
Número UN NONH for all modes of transport