Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0
Código de producto. 15434749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434749 500mL 500 ml
15424749 250mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434749 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J62345.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7558-80-7
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Peso molecular (g/mol) 119,976