Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7558-80-7 |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Peso molecular (g/mol) | 119,976 |