Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,4
Código de producto. 15403499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403499 250mL 250 ml
15413499 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403499 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60785.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Solución de tampón comúnmente utilizada en investigación biológica. Reactivo de alta capacidad tamponadora utilizado en biología molecular, bioquímica y cromatografía.
Phosphate-buffer (abbreviated PB) is a buffer solution commonly used in biological research. A high buffering capacity reagent used in molecular biology, biochemistry, and chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Envase Frasco de plástico