Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,5
Código de producto. 15483549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483549 250mL 250 ml
15493549 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483549 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60845.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.51€
    83.65€ / 250 ml
    Ahorro 13.86€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Envase Frasco de plástico