Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Código de producto. 15423249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423249 500mL 500 ml
15433249 1L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423249 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60480.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico