Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,4
Código de producto. 15483159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483159 500mL 500 ml
15493159 1L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483159 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60380.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.03€
    64.65€ / 500 ml
    Ahorro 13.38€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Útil junto con fosfato de sodio, dibásico en la preparación de tampones biológicos. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.
This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. It is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfato
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Completamente miscible en agua.