Learn More
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Código de producto. 12654275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10000 ensayos
1200 ensayos
400 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12654275 400 ensayos cada uno
12664275 10000 ensayos cada uno
12674275 1200 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12654275 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1015
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Sustrato, tampones requeridos, potenciador y control de la fosfatasa alcalina placentaria
Ensayo de gen indicador quimioluminiscente para la detección sensible de fosfatasa alcalina de placenta humana secretada utilizada como proteína indicadora.
Phospha-Light™ assay system is a chemiluminescent reporter gene assay for the sensitive detection of secreted human placental alkaline phosphatase used as a reporter protein.
  • La detección del indicador secretado permite el análisis sin destruir células valiosas
  • El amplio rango dinámico del ensayo de alkaline phosphatase permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona una mayor sensibilidad que los ensayos de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin la necesidad de realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Supervisar la expresión a largo plazo
El sistema de ensayo Phospha-Light permite la detección sensible de la proteína indicadora de la fosfatasa alcalina secretada (SEAP) en medios de cultivo celular. El producto del gen SEAP es una forma truncada de fosfatasa alcalina de placenta humana. Una proteína indicadora secretada elimina la necesidad de preparar extractos celulares. Una población de células puede ser monitoreada a largo plazo y permanece intacta para experimentación adicional.
Reactivos exclusivos para la detección ultrasensible
El sistema de ensayo Phospha-Light es uno de los métodos más fáciles y rápidos para optimizar la eficacia de la transfección. Una combinación de reactivos exclusivos es la clave para la detección altamente sensible que se puede lograr con el ensayo Phospha-Light. El sistema consiste de sustrato de fosfatasa alcalina de alto rendimiento CSPD™, potenciador de luminiscencia Esmeralda™ y un sistema de tampón único diseñado específicamente para inhibir la actividad de fosfatasa alcalina endógena no placentaria. El brillo persistente de la señal quimioluminiscente permite el uso de luminómetros sin necesidad de inyectores para la medición.
Aplicaciones
El sistema de ensayo de gen indicador Phospha-Light se ha utilizado ampliamente para ensayos de gen indicador para medir la expresión génica en líneas celulares establecidas y en células primarias transfectadas, incluso como lectura de interferencias de ARN/reducción genética. El ensayo de gen indicador Phospha-Light se ha utilizado para una amplia variedad de ensayos funcionales virales, incluyendo ensayos de expresión génica viral, replicación viral, fusogenicidad viral, neutralización viral y fusión celular mediada por virus, e infectividad viral. El uso de la proteína indicadora SEAP es ideal para los ensayos in vivo de gen indicador, mediante el análisis de muestras de suero de animales transgénicas, transfectados o infectados por vectores virales. Se ha utilizado el sistema de ensayo de gen indicador Phospha-Light para medir los niveles de SEAP en sueros de animales enteros transgénicos o transfectados, incluidos sueros de ratón, rata, tití, mono y cerdo, y en líquido alantoideo de huevo de gallina. La proteína SEAP de ratón (mSEAP) se ha desarrollado recientemente para mejorar la estabilidad de la proteína SEAP en ratones transgénicos y el sistema Phospha-Light se ha utilizado para la detección sensible de mSEAP.
Especificaciones
  • Células compatibles: Células de mamíferos
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: CSPD™
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
  • Enzima diana: Fosfatasa alcalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de fosfatasa alcalina placentaria humana secretada
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
ensayo Ensayo con indicador
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el sustrato, los tampones requeridos, el potenciador y el control de fosfatasa alcalina placentaria.
Almacenar el producto a 4 °C.
Células compatibles Células de mamíferos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Etiqueta o tinte no conjugado
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato CSPD™
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Fosfatasa alcalina
Línea de productos NovaBright, Phospha-Light
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 400 ensayos
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phospha-Light SEAP Reporter Gene Assay System
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine