Learn More
Phosmet, TRC
Código de producto. 30136031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136031 1 g 1 g
30136888 5 g 5 g
18071730 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3537001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 732-11-6
Fórmula molecular C11 H12 N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 317.32
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (8CI), Decemthion, Decemthion EK 20, Decemthion P-6, Decemtion, Fosmet, Ftalophos, GWN 1976, Imidan, Imidan 70WP, Imidathion, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorodithioate), O,O-Dimethyl S-(phthalimidomethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, Orbisect, Ordatox, PMP, PMP (pesticide), Phosmet, Phthalophos, Porect, Prolate, R 1504, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Safidon, Simidan, Starbar GX 118, Stauffer R 1504, Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester
Nombre IUPAC 2-(dimetoxifosfinotioilsulfanilo)isoindol-1,3-diona
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosmet
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.9945