Learn More
Fosmet-d6, TRC
Código de producto. 30240829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240829 50 mg 50 miligramos
30240837 10 mg 10 miligramos
30240557 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35370250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2083623-41-8
Fórmula molecular C11 2H6 H6 N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 323.36
Sinónimo Phosmet D6 (dimethyl D6), Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di(methyl-d3) ester, Phosmet D6 (dimethoxy D6)
Nombre IUPAC 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinottioilsulfanilmetil]isoindol-1,3-dione
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosmet D6 (dimethoxy D3)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0322
Porcentaje de pureza >95%