Learn More
Fosmet 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316026 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316026 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16120000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosmet
CAS 732-11-6
Nombres de analitos o componentes Phosmet
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 N O4 P S2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(dimetoxifosfinotioilsulfanilo)isoindol-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 317.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 316,9945 g/mol