Learn More
Fosfolano, TRC
Código de producto. 30428099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428099 500 mg 500 miligramos
30425574 250 mg -
30424630 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP365003500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-02-4
Fórmula molecular C7 H14 N O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 255.29
Sinónimo Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-diethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, diethyl ester (9CI), (Diethoxyphosphinyl)dithioimidocarbonic acid cyclic ethylene ester, 2-[Diethoxyphosphinylimino]-1,3-dithiolane, AC 47031, American Cyanamide 47031, CL 47031, Cyolane, Diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate, EI 47031, ENT 25,830, Phosfolan, Phospholan
Nombre IUPAC N-dietoxifosforil-1,3-ditiolano-2-imina
SMILES CCOP(=O)(OCC)N=C1SCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosfolan
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14NO3PS2/c1-3-10-12(9,11-4-2)8-7-13-5-6-14-7/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0153