Learn More
Fosfolan-metil 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325471 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325471 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16115000ME100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phospholan-methyl
CAS 5120-23-0
Nombres de analitos o componentes Phospholan-methyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H10 N O3 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
Nombre IUPAC N-dimetoxifosforil-1,3-ditiolan-2-imina
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 227.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.984 g/mol