Learn More
Fosalone, TRC
Código de producto. 30133536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133536 10 g 10 g
30040375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35360010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2310-17-0
Fórmula molecular C12 H15 Cl N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 367.81
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with 6-chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone (7CI,8CI), 3-(O,O-Diethyldithiophosphorylmethyl)-6-chlorobenzoxazolinone, 6-Chloro-3-(O,O-diethyldithiophosphorylmethyl)benzoxazolone, Agria 1060, Benzophosphate, Chipman 11974, Fosalon, Fozolone, KB insectes, NIA 9241, O,O-Diethyl S-[6-chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone]phosphorodithioate, Phosalon, Phosalone, Phosphorodithioic acid O,O-diethyl S-[(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-yl)methyl] ester, RP 11974, Rubitox, S-(6-Chloro-2-oxobenzoxazolin-3-yl)methyl diethyl phosphorothiolothionate, S-[6-Chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone] O,O-diethyl phosphorodithioate, Zolone, Zolone 35EC, Zolone Flo, Zolone PM, Phosphorodithioic acid, S-[(6-chloro-2-oxo-3(2H)-benzoxazolyl)methyl] O,O-diethyl ester
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(dietoxifosfinotioilsulfanilmetil)-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosalone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClNO4PS2/c1-3-16-19(20,17-4-2)21-8-14-10-6-5-9(13)7-11(10)18-12(14)15/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.9869