Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Código de producto. 16429268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429268 10 mg 10 miligramos
16443946 25 mg 25 miligramos
16422589 1 mg 1 miligramo
16411688 5 mg 5 miligramos
16404937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16429268 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2147
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phorbol
CAS 17673-25-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4β-Phorbol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Peso molecular (g/mol) 364.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.43
Porcentaje de pureza 97.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.