Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Código de producto. 16411688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16411688 5 mg 5 miligramos
16443946 25 mg 25 miligramos
16429268 10 mg 10 miligramos
16422589 1 mg 1 miligramo
16404937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16411688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2147
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol
CAS 17673-25-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4β-Phorbol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Peso molecular (g/mol) 364.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.43
Porcentaje de pureza 97.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death