Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, MedChemExpress
Código de producto. p-200098853
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16451749 1 mg 1 miligramo
16423616 25 mg 25 miligramos
16410088 5 mg 5 miligramos
16417618 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16451749
Marca: Medchem Express HY18739
MedChemExpress Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12-myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H56O8
Cantidad 1 mg
Sinónimo PMA TPA Phorbol myristate acetate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O[C@H]([C@H]1C)[C@]2(OC(C)=O)[C@@]([C@@](C=C(CO)C[C@]34O)([H])[C@@]1(O)[C@]4([H])C=C(C)C3=O)([H])C2(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 616.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation