Learn More
Forbol 12-miristato 13-acetato (película clara o blanquecina), Fisher BioReagents
Código de producto. 10061403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Envase:
Ampolla de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 MG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061403 1 mg Ampolla de vidrio 1 MG
1 options
Código de producto. 10061403 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP6851
Cantidad Precio
1 79.60€ / 1 miligramos
10 70.92€ / 1 miligramos
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
El PMA es un activador de la proteína quinasa C; es un irritante de la piel y promotor tumoral en piel de ratón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16561-29-8
Fórmula molecular C36H56O8
Peso molecular (g/mol) 616.84
Número MDL MFCD00036736
Clave InChI PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Sinónimo phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
Nombre IUPAC (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetiloxi)-1,6-dihidroxi-8-(hidroximetil)-4,12,12,15-tetrametil-5-oxotetraciclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-il tetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Punto de fusión 72°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Ampolla de vidrio
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.8
Porcentaje de pureza 99.0% min.
Forma física Sólido
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.