Learn More
Forbol 12-miristato 13-acetato, + 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
PMA activa el Ca2+- ATPase y potencia la formación de cAMP inducida por forskolin. Se ha demostrado que inhibe la apoptosis inducida por el antígeno Fas, pero la PMA induce la apoptosis en las células leucémicas promielocíticas HL-60.
Solubilidad
Muy soluble en metanol, soluble en DMSO, cloroformo, etanol o acetona, éter, acetato de etilo, DMF o acetonitrilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Beilstein | 2407201 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,7332 |
| Información de solubilidad | Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.83 |
| Porcentaje de pureza | >94% |
| Forma física | En película o en polvo |
Seguridad y manipulación
- Phorbol 12-myristate 13-acetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.