Learn More
R&D Systems™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
Código de producto. 18752704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752704 1 mg 1 miligramo
18772554 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752704 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1201/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.67€
    135.45€ / 1 miligramos
    Ahorro 15.22€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16561-29-8
Fórmula molecular C36H56O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.83
Pureza >99%
Peso molecular 616.84