Learn More
Phorbol 12,13-dibutyrate, MedChemExpress
Código de producto. 16460138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460138 5 mg 5 miligramos
16447678 10 mg 10 miligramos
16441759 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18985
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phorbol 12,13-dibutyrate (Phorbol dibutyrate) is a PKC activator and a potent skin tumor promoter.
Phorbol 12,13-dibutyrate (Phorbol dibutyrate) is a PKC activator and a potent skin tumor promoter.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12,13-dibutyrate
CAS 37558-16-0
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo Phorbol dibutyrate PDBu
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (247.72 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Peso molecular (g/mol) 504.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.61
Porcentaje de pureza 97.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease