Learn More
R&D Systems™ Phorbol 12,13-dibutyrate
Código de producto. 18015942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18015942 1 mg 1 miligramo
18005632 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015942 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4153/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.41€
    118.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 17.76€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12,13-dibutyrate is a protein kinase C activator. Induces contraction of vascular smooth muscle and inhibits MLC phosphatase (MLCP) in vascular smooth muscle. Activity does not alter intracellular Ca2+ concentration. Also inhibits the activity of Na+,K+ ATPase in OK cells.
For more information about how Phorbol 12,13-dibutyrate may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37558-16-0
Fórmula molecular C28H40O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12, 13-dibutyrate
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.61
Pureza >98%
Peso molecular 504.62