Learn More
Sulfóxido de forato, TRC
Código de producto. 30134842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134842 2.5 g 2.50 g
30134827 100 mg 100 miligramos
30007123 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3534902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2588-03-6
Fórmula molecular C7 H17 O3 P S3
Peso molecular (g/mol) 276.38
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfinyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phorate O-sulfoxide, Phorate sulfoxide, Thimet sulfoxide
Nombre IUPAC Dietoxi-(etilsulfinilmetilsulfanilo)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate-sulfoxide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0077