Learn More
Sulfona de forato, TRC
Código de producto. 30409150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409150 100 mg
30414983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP353495100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2588-04-7
Fórmula molecular C7 H17 O4 P S3
Peso molecular (g/mol) 292.38
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfonyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl thionophosphate, Phorate sulfone, Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylsulfonyl)methyl] ester, Phorate Sulfone
Nombre IUPAC Dietoxi-(etilsulfonilmetilsulfanilo)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate-sulfone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0027