Learn More
Phorate Oxon, TRC
Código de producto. 30134828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134828 100 mg 100 miligramos
18080430 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP353510100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2600-69-3
Fórmula molecular C7 H17 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 244.31
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, Methanethiol, (ethylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), O,O-Diethyl S-(ethylthiomethyl) phosphorothioate, Phorate oxon, Phorate oxygen analog, Phorate thiolate analog, Phoratoxon, Thimet oxon, Thimet oxygen analog, Phorate-oxon
Nombre IUPAC 1-[etoxi(etilsulfanilmetilsulfanilo)fosforiloxile]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCSCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate Oxon
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O3PS2/c1-4-9-11(8,10-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0357