Learn More
Oxóxido de oxón forato, TRC
Código de producto. 18091920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18091920 10 mg 10 miligramos
18071640 100 mg 100 miligramos
18080040 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18091920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35352010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2588-05-8
Fórmula molecular C7 H17 O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 260.31
Sinónimo Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
Nombre IUPAC 1-[etoxi(etilsulfinilmetilsulfanilo)fosforiloxiletano]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate Oxon Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0306
Porcentaje de pureza >95%