Learn More
Oxon Sulfona de Forato, TRC
Código de producto. 30041011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041011 10 mg 10 miligramos
18002440 2.5 mg 2.50 miligramo
18071230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35351510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2588-06-9
Fórmula molecular C7 H17 O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 276.31
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylsulfonyl)methyl] ester, O,O-Diethyl S-(ethylsulfonyl)methyl phosphorothioate, PO-Phorate sulfone, Phorate oxon sulfone, Phoratoxon sulfone, Phorate-oxon-sulfone
Nombre IUPAC 1-[etoxi(etilsulfonilmetilsulfanilo)fosforilo]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate Oxon Sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17O5PS2/c1-4-11-13(8,12-5-2)14-7-15(9,10)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0255