Learn More
Sulfato de foledrina, LoGiCal
Código de producto. 30460280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460280 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460280 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0670.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pholedrine Sulfate
CAS 6114-26-7
Nombres de analitos o componentes Pholedrine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C10 H15 N O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1)Phenol, 4-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Phenol, p-[2-(methylamino)propyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-4-Hydroxymethamphetamine sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propane sulfate, NSC 96983, Paredrinol, Pholedrine sulfate, Pholedrine sulfate (salt), Pholedrinium sulfate, Veritol sulfate, p-Hydroxy-N-methylamphetamine hydrogen sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)7-9-3-5-10(12)6-4-9;1-5(2,3)4/h2*3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(C)Cc1ccc(O)cc1.CNC(C)Cc2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-(metilamino)propil]fenol;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 428.54
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1981 g/mol