Learn More
Monohidrato de folcodina, Mikromol
Código de producto. 30460399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30460399 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30460399 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0733.00
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Monohidrato de folcodina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pholcodine Monohydrate
CAS 6254-99-5
Nombres de analitos o componentes Pholcodine Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 N2 O4 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pholcodine, 7,8-Didehydro-4,5a-epoxy-17-methyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]morphinan-6a-ol monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O4.H2O/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25;/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3;1H2/t16-,17+,18-,22-,23-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
Nombre IUPAC (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-9-(2-morfolin-4-iletoxi)-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 416.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2311 g/mol