Learn More
Floxina B, TRC
Código de producto. 30136557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136557 10 g 10 g
30133531 25 g 25 g
30006290 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP34000810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18472-87-2
Fórmula molecular C20 H2 Br4 Cl4 O5 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 829.63
Sinónimo Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, sodium salt (1:2), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (8CI), Phloxin B (6CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, disodium salt (9CI), 11969 Red, 3427 Veri Pur Pink, Acid Red 92, Aizen Acid Phloxine PB, C.I. 45410, C.I. Acid Red 92, Cyanosin, Cyanosin (acid dye), Cyanosin B, Cyanosine, D and C Red No. 28, D&C Red 28, D&C Red 28-308267, D&C Red No. 28, D&C Red No. 28-15347, D&C Red No. 28-38015, Daiwa Red 104WB, Daiwa Red 45, DermaGlo DG-R 428, Disodium 9-(3',4',5',6'-tetrachloro-o-carboxyphenyl)-6-hydroxy-6-hydroxy-2,4,5,7-tetrabromo-3-isoxanthone, Eosin blue, Eosin bluish, Eosine blue, Eosine bluish, Food Red 104, Food Red No. 104, Japan Red 104, Japan Red 104-1, Japan Red No. 104-1, Orient Water Pink 2, Phloxine B, Phloxine B 38015, Phloxine P, Phyloxine B, Red 104, Red No. 104, Red No.104-1, Triacid Floxine 2G, Water Pink 2
Nombre IUPAC disodio; 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetracloro-3-oxespiridor[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloxine B
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 823.5185