Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phloxine B |
| CAS | 18472-87-2 |
| Fórmula molecular | C20H4Br4Cl4O5Na2 |
| Sinónimo | C.I. 45410, Acid red 92 |
| Color | Marrón a rojo |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 829.66 |