Learn More
Phloxine B, Certified, 85%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10445661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10445661 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10445661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloxine B
CAS 18472-87-2
Índice de absorción 1.38 to 2.24
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Lambda máx 546 to 550nm
Envase Glass bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Fórmula molecular C20 H2 Br4 Cl4 Na2 O5
Número MDL MFCD00005061
Beilstein 19, IV, 2921
Índice Merck 15, 7440
Sinónimo Acid Red 92, C.I. 45410
Color Brown/Red to Red
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.64
Grado Pure