Learn More
Thermo Scientific Chemicals Floxina B, 85%, pura, tinción biológica de gran pureza
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 875 to 1300 (at lambda max.) |
| Nombre del producto químico o material | Phloxine B |
| Índice de absorción | 1.38 to 2.24 |
| Contenido de tinte | 80% min. (on anhydrous substance) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water) |
| Pérdida por secado | 10% max. (105°C) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 85% |
| Beilstein | 19, IV, 2921 |
| Mostrar más |