Learn More
Thermo Scientific Chemicals Floxina B, 85%, pura, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10133730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10501641 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133730 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18472-87-2
Fórmula molecular C20H2Br4Cl4Na2O5
Número MDL MFCD00005061
Sinónimo Acid Red 92, C.I. 45410
Especificaciones
Absorbancia 875 to 1300 (at lambda max.)
Nombre del producto químico o material Phloxine B
Índice de absorción 1.38 to 2.24
Contenido de tinte 80% min. (on anhydrous substance)
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Índice Merck 15, 7440
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.64
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo