Learn More
Floroglucinol, TRC
Código de producto. 30417446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417446 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30417446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP340000100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Fórmula molecular C6 H6 O3
Cantidad 100 g
Sinónimo Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317