Learn More
Floroglucinol EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Floroglucinol EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Benzenetriol |
| CAS | 533-73-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2,4-Benzenetriol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H |
| SMILES | Oc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2,4-triol |
| Mostrar más |