Learn More
Floroglucinol EP Impureza E, Mikromol
Código de producto. 30459959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459959 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459959 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3572.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Floroglucinol EP Impureza E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Nombres de analitos o componentes 1,2,4-Benzenetriol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,2,4-triol
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0317 g/mol