Learn More
Floroglucinol dihidrato, TRC
Código de producto. 30428022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428022 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30428022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP340005100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Fórmula molecular C6 H6 O3 . 2 H2 O
Cantidad 100 g
Sinónimo Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
SMILES O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528