Learn More
Dihidrato de floroglucinol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11488742 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488742 10 g 10 GR
10336050 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488742 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2920/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6099-90-7
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.141
Número MDL 149090
Clave InChI MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol;dihidrato
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Especificaciones
Punto de fusión 218°C
Color Crema
Envase Plastic powder jar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14g/mol
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phloroglucinol dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.